3-Iodopropène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodopropène
3-Iodopropène
Formule: C₃H₅I
MW: 167,98 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 1.832 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001094
Numéro CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
ONU: 1723
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité