Chlorure de 3-iodobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 343 EUR InStock
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
Chlorure de 3-iodobenzoyle
Chlorure de 3-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C/23mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093934
Numéro CAS: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité