1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460064-100G OR460064-500G
APOSOR460064-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR460064-100G APOSOR460064-500G
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 95+%
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 42…47 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000538
Numéro CAS: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité