2-Méthyl-1,3-dioxolanne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Méthyl-1,3-dioxolanne
2-Méthyl-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C/760mmHg
Densité: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003210
Numéro CAS: 497-26-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité