(Chlorométhyl)cyclopropane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR460074-5GEA 115 EUR InStock
APOSOR460074-5G APOSOR460074-25G
(Chlorométhyl)cyclopropane 95%
(Chlorométhyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Point d'ébullition: 87…89 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001307
Numéro CAS: 5911-08-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité