Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR460075-10GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR460075-10G APOSOR460075-100G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grade Technique
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₄H₄O₆
MW: 268,18 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006915
Numéro CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité