(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4601-5GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Densité: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067101
Numéro CAS: 86087-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité