4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine Hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride hydrochloride, (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
OR46016-1G OR46016-5G OR46016-25G
APOSOR46016-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR46016-1G APOSOR46016-5G APOSOR46016-25G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂S
MW: 185,6700 g/mol
Point de fusion: 288…289 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11114559
Numéro CAS: 116529-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité