(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4603-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR4603-100G APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/15mmHg
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064327
Numéro CAS: 86087-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité