2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 427 EUR InStock
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266792
Numéro CAS: 64622-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité