1-Bromobutane-2,3-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46042-5G OR46042-1G
APOSOR46042-5GEA 208 EUR InStock
APOSOR46042-5G APOSOR46042-1G
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
1-Bromobutane-2,3-dione
Formule: C₄H₅BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 5308-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité