6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Attention
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Formule: C₄H₇N₅O
MW: 141,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217058
Numéro CAS: 1004-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité