2-Chloropyridine-3,4-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
OR46057-25G
APOSOR46057-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR46057-25G
2-Chloropyridine-3,4-diamine
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Formule: C₅H₆ClN₃
MW: 143,5742 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363739
Numéro CAS: 39217-08-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité