4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46059-1G OR46059-10G
APOSOR46059-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR46059-1G APOSOR46059-10G
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658411
Numéro CAS: 84905-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité