Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₄O₂
MW: 202,60 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01928388
Numéro CAS: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité