Acide 3-méthylcrotonique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
Acide 3-méthylcrotonique 98%
Acide 3-méthylcrotonique
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: 65…70 °C
Densité: 1.969 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004366
Numéro CAS: 541-47-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité