(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4608-5G OR4608-25G
APOSOR4608-5GEA 234 EUR InStock
APOSOR4608-5G APOSOR4608-25G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 70…72 °C/40mmHg
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082748
Numéro CAS: 114636-31-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité