Tridecanol (mixture of isomers)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,37 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C/15mmHg
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0.822 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01778419
Numéro CAS: 26248-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité