2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 139 EUR InStock
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06011090
Numéro CAS: 2510-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité