4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C/2mmHg
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321141
Numéro CAS: 162258-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité