2,6-Dibromonaphtalène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphtalène 99%
2,6-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026462
Numéro CAS: 13720-06-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité