1,4-Oxazepan-5-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR46126-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR46126-1G APOSOR46126-5G
1,4-Oxazepan-5-one 97%
1,4-Oxazepan-5-one
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683091
Numéro CAS: 10341-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité