N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
OR46132-1G OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR46132-1G APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₃NO₅
MW: 285,35 g/mol
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797013
Numéro CAS: 166410-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité