cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR46134-100GEA 179 EUR InStock
APOSOR46134-100G
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 98%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00630580
Numéro CAS: 2746-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité