Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR4616-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR4616-1G
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine


Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C/40mmHg
Densité: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066219
Numéro CAS: 84025-81-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité