(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-2-Methylpyrrolidine
OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 164 EUR InStock
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C/744mmHg
Densité: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783026
Numéro CAS: 41720-98-3
ONU: 2925
ADR: 4.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité