(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 924 EUR InStock
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,1475 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C
Densité: 0.834 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 7.2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779425
Numéro CAS: 59335-84-1
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité