Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 4-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
OR46202-25G
APOSOR46202-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR46202-25G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/0.23mmHg
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060695
Numéro CAS: 76469-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité