5-Méthoxybenzofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Méthoxybenzofuranne
5-Méthoxybenzofuranne
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C/20mmHg
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079770
Numéro CAS: 13391-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité