Alcool 4-éthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46213-10GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR46213-10G APOSOR46213-100G APOSOR46213-50G
Alcool 4-éthoxybenzylique 98%
Alcool 4-éthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004655
Numéro CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité