Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pyridylacétate d'éthyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR46218-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR46218-25G
3-Pyridylacétate d'éthyle 98%
3-Pyridylacétate d'éthyle


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/0,4mmHg
Densité: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006411
Numéro CAS: 39931-77-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité