5-Bromo-2-iodoanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
5-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,9300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847482
Numéro CAS: 791642-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité