3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point de fusion: 168…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051808
Numéro CAS: 272-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité