(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 132 EUR InStock
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 100…105 °C/3mmHg
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082766
Numéro CAS: 114715-38-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité