2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 116…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002276
Numéro CAS: 2150-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité