2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxamide
OR46232-5G
APOSOR46232-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR46232-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O
MW: 192,0028 g/mol
Point de fusion: 195 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658133
Numéro CAS: 1240390-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité