1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 224 EUR InStock
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129925
Numéro CAS: 3920-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité