2,6-Diethynylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formule: C₉H₅N
MW: 127,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09039127
Numéro CAS: 75867-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité