(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4626-10G OR4626-25G OR4626-5G
APOSOR4626-10GEA 152 EUR InStock
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G APOSOR4626-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 103…106 °C/35mmHg
Densité: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788747
Numéro CAS: 104641-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité