(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4628-1G OR4628-5G OR4628-250MG
APOSOR4628-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR4628-1G APOSOR4628-5G APOSOR4628-250MG
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 215…216 °C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145220
Numéro CAS: 2799-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité