(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 333 EUR InStock
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 0.899 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191347
Numéro CAS: 132958-72-6
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité