(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419272
Numéro CAS: 147081-49-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité