(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143194
Numéro CAS: 122536-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité