(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4642-5G
APOSOR4642-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4642-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143191
Numéro CAS: 122536-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité