6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 114…116 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 30…37 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001729
Numéro CAS: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité