3-Bromobenzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromobenzoic hydrazide
OR4644-100G
APOSOR4644-100GEA 194 EUR InStock
APOSOR4644-100G
3-Bromobenzohydrazide 98%
3-Bromobenzohydrazide
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007600
Numéro CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité