4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(Trimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
OR4648-25G
APOSOR4648-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR4648-25G
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,3025 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C/3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040723
Numéro CAS: 1012-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité