Triéthylsilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR46515-250GEA 109 EUR InStock
APOSOR46515-250G
Triéthylsilane 98%
Triéthylsilane
Formule: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Point de fusion: –157 °C
Densité: 0,728 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009018
Numéro CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité