3-Bromothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfure de 3-bromophényle et de méthyle1-Bromo-3-(méthylthio)benzène
APOSOR4652-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C/10mmHg
Densité: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041395
Numéro CAS: 33733-73-2
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité