1-Méthylbenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Méthylbenzimidazole 98%
1-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C/12mmHg
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192275
Numéro CAS: 1632-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité